Läs mer
Bis(3-methylbutyl) Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Produktkod. 30321359
Change view
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30321359 0.1 g
30317199 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321359 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND76990.1G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Phthalic acid, bis-iso-pentyl ester D4
CAS 1346597-80-5
Molekylformel C18 2H4 H22 O4
Kvantitet 0.1 g
Synonym Bis(3-methylbutyl) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate, Phthalic acid bis-iso-pentyl ester D4
InChI formel InChI=1 S/C18H26O4/c1-13(2)9-11-21-17(19)15-7-5-6-8-16(15)18(20)22-12-10-14(3)4/h5-8,13-14 H,9-12H2,1-4H3/i5D,6 D,7 D,8 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCC(C)C)c(C(=O)OCCC(C)C)c1[2 H]
IUPAC-namn bis(3-methylbutyl) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate
Molekylvikt (g/mol) 310.42
Formel vikt 310.2082 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.