Läs mer
Bis(3-methylthien-2-yl)methanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(3-methylthien-2-yl)methanone |
| CAS | 30717-55-6 |
| Molekylformel | C11H10OS2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Bis(3-methyl-2-thienyl) Ketone, Bis(3-methyl-2-thienyl)methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10OS2/c1-7-3-5-13-10(7)9(12)11-8(2)4-6-14-11/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1ccsc1C(=O)c2sccc2C |
| IUPAC-namn | bis(3-methylthiophen-2-yl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.33 |
| Formel vikt | 222.0173 |