Läs mer
Bis[3-(trietoxysilyl)propyl]tetrasulfid, S 22,3 % (typiskt)
Produktkod. 11374558
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11374558 25 g 25g
11364558 5 g 5g
11394558 100 g 100g
11384558 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11374558 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042410.14
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Kopplings-/korslänkningsmedel för ädelmetaller | CAS: 40372-72-3 | C18H42O6S4Si2 | 538,94 g/mol
Bis[3-(trietoxisilyl)propyl]tetrasulfid används i radialdäck, slitbanor av gummidäck, stomme, däckväggar, massiva gummidäck och andra gummiprodukter. Det fungerar som en kemisk mellanprodukt och som ett tvärbindningsmedel. Dessutom fungerar det som ett kopplingsmedel som används för att kemiskt modifiera kiseldioxidytan. Dessutom fungerar den som härdare för bra värmeåldring.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40372-72-3
Molekylformel C18H42O6S4Si2
Molekylvikt (g/mol) 538.94
MDL-nummer MFCD00053751
InChI-nyckel VTHOKNTVYKTUPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 3-triethoxysilyl propyl tetrasulfide, 4,4,15,15-tetraethoxy-3,16-dioxa-8,9,10,11-tetrathia-4,15-disilaoctadecane, unii-j98v193zry, bis 3-triethoxysilyl propyl tetrasulphide, 3,16-dioxa-8,9,10,11-tetrathia-4,15-disilaoctadecane, 4,4,15,15-tetraethoxy, silane coupler kh-858, acmc-1akw5, dsstox_cid_9362
PubChem CID 162012
IUPAC-namn trietoxi-[3-(3-trietoxisilylpropyltetrasulfanyl)propyl]silan
LEDER CCO[Si](CCCSSSSCCC[Si](OCC)(OCC)OCC)(OCC)OCC
Specifica
Kemiskt namn eller material Bis[3- (triethoxysilyl)propyl]tetrasulfide
Densitet 1.074 g/mL
Kokpunkt 250 °C (dekomposition)
Flampunkt 91 °C (196 °F)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Blandbar med toluen, primära alkoholer, ketoner, bensen, klorerade kolväten, acetonitril, dimetylformamider och dimetysulfoxid. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 538.94
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) S 22.3% (typical)
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis(3-(triethoxysilyl)propyl)tetrasulfide
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Consigli di prudenza
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(3-(triethoxysilyl)propyl)tetrasulfide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.