Läs mer
Bis[4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl] (Cyclopentane-1,1-diyl)diacetate Dioxalate, Mikromol™
Beskrivning
Bis[4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl] (Cyclopentane-1,1-diyl)diacetate Dioxalate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis[4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl] (Cyclopentane-1,1-diyl)diacetate Dioxalate |
| CAS | 2724726-70-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bis[4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl] (Cyclopentane-1,1-diyl)diacetate Dioxalate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C33 H50 N8 O4 . 2 C2 H2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Buspirone Hydrochloride Imp. H (EP), Buspirone Imp. H (EP), Buspirone Hydrochloride Imp. H (EP) as Dioxalate, Bis[4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl] (Cyclopentane-1,1-diyl)diacetate Dioxalate, Buspirone Hydrochloride Impurity H as Dioxalate, Buspirone Impurity H as Dioxalate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O3S.ClH/c1-4-5-13-6-9(15)14-10-8(2)7-18-11(10)12(16)17-3;/h7,13H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15);1H |
| LEDER | OC(=O)C(=O)O.OC(=O)C(=O)O.O=C(CC1(CC(=O)OCCCCN2CCN(CC2)c3ncccn3)CCCC1)OCCCCN4CCN(CC4)c5ncccn5 |
| IUPAC-namn | oxalic acid;4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl 2-[1-[2-oxo-2-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butoxy]ethyl]cyclopentyl]acetate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?