missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bis[4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl] (Cyclopentane-1,1-diyl)diacetate Dioxalate, Mikromol™

Produktkod. 30052342
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052342 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052342 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0464.210025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Bis[4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl] (Cyclopentane-1,1-diyl)diacetate Dioxalate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bis[4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl] (Cyclopentane-1,1-diyl)diacetate Dioxalate
CAS 2724726-70-7
Analyt- eller komponentnamn Bis[4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl] (Cyclopentane-1,1-diyl)diacetate Dioxalate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C33 H50 N8 O4 . 2 C2 H2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Buspirone Hydrochloride Imp. H (EP), Buspirone Imp. H (EP), Buspirone Hydrochloride Imp. H (EP) as Dioxalate, Bis[4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl] (Cyclopentane-1,1-diyl)diacetate Dioxalate, Buspirone Hydrochloride Impurity H as Dioxalate, Buspirone Impurity H as Dioxalate
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O3S.ClH/c1-4-5-13-6-9(15)14-10-8(2)7-18-11(10)12(16)17-3;/h7,13H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15);1H
LEDER OC(=O)C(=O)O.OC(=O)C(=O)O.O=C(CC1(CC(=O)OCCCCN2CCN(CC2)c3ncccn3)CCCC1)OCCCCN4CCN(CC4)c5ncccn5
IUPAC-namn oxalic acid;4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl 2-[1-[2-oxo-2-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butoxy]ethyl]cyclopentyl]acetate
Molekylvikt (g/mol) 802.87
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 802.3861 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.