missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
bis(4-Allyloxyphenyl)sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | bis(4-Allyloxyphenyl)sulfone |
| CAS | 41481-63-4 |
| Molekylformel | C18H18O4S |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O4S/c1-3-13-21-15-5-9-17(10-6-15)23(19,20)18-11-7-16(8-12-18)22-14-4-2/h3-12H,1-2,13-14H2 |
| LEDER | C=CCOc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(OCC=C)cc2 |
| IUPAC-namn | 1-prop-2-enoxy-4-(4-prop-2-enoxyphenyl)sulfonylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.4 |
| Formel vikt | 330.0926 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?