Läs mer
Bis(4-aminofenyl)eter, 98 %
Produktkod. 11354579
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354579 50 g 50g
11412848 100 g 100g
11422848 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11354579 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16815.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-08-2026
CAS: 101-80-4 | C12H12N2O | 200,241 g/mol
Bis(4-aminofenyl)eter är en monomer som används som tvärbindningsmedel. Det används också vid framställningen av poly(imideurea), polyimid-kiseldioxidkompositmembran, som kan användas i gasseparationstekniker. Det används i produkter som trådemaljer, beläggningar, lim, isolerande lacker, belagda tyger, flamskyddade fibrer, oljetätningsmedel och hållare. Vidare används det vid framställning av polymerfilmer för elektrolytmembran. Utöver detta används den som isolering för kablar och tryckta kretsar, och laminat och komposit för flygfarkoster.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bis(4-aminofenyl)eter är en monomer som används som tvärbindningsmedel. Det används också vid framställningen av poly(imideurea), polyimid-kiseldioxidkompositmembran, som kan användas i gasseparationstekniker. Det används i produkter som trådemaljer, beläggningar, lim, isolerande lacker, belagda tyger, flamskyddade fibrer, oljetätningsmedel och hållare. Vidare används det vid framställning av polymerfilmer för elektrolytmembran. Utöver detta används den som isolering för kablar och tryckta kretsar, och laminat och komposit för flygfarkoster.
Löslighet
Lösligt i aceton. Olösligt i vatten, bensen, koltetraklorid, etanol och het metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-80-4
Molekylformel C12H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 200.241
MDL-nummer MFCD00007863
InChI-nyckel HLBLWEWZXPIGSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-oxydianiline, 4,4'-diaminodiphenyl ether, 4,4-oxydianiline, 4-aminophenyl ether, 4,4'-oxybisbenzenamine, oxydianiline, 4-4-aminophenoxy aniline, diaminodiphenyl ether, benzenamine, 4,4'-oxybis, p,p'-oxydianiline
PubChem CID 7579
ChEBI CHEBI:34384
IUPAC-namn 4-(4-aminofenoxi)anilin
LEDER C1=CC(=CC=C1N)OC2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(4-aminophenyl) ether
Smältpunkt 189°C to 192°C
Kokpunkt 190°C (0.1 mmHg)
Flampunkt 218°C (424°F)
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 475735
Löslighetsinformation Soluble in acetone. Insoluble in water,benzene,carbon tetrachloride,ethanol and hot methanol.
Formel vikt 200.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.