Läs mer
Bis(4-aminofenyl)eter, 98 %
Beskrivning
Bis(4-aminofenyl)eter är en monomer som används som tvärbindningsmedel. Det används också vid framställningen av poly(imideurea), polyimid-kiseldioxidkompositmembran, som kan användas i gasseparationstekniker. Det används i produkter som trådemaljer, beläggningar, lim, isolerande lacker, belagda tyger, flamskyddade fibrer, oljetätningsmedel och hållare. Vidare används det vid framställning av polymerfilmer för elektrolytmembran. Utöver detta används den som isolering för kablar och tryckta kretsar, och laminat och komposit för flygfarkoster.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Bis(4-aminofenyl)eter är en monomer som används som tvärbindningsmedel. Det används också vid framställningen av poly(imideurea), polyimid-kiseldioxidkompositmembran, som kan användas i gasseparationstekniker. Det används i produkter som trådemaljer, beläggningar, lim, isolerande lacker, belagda tyger, flamskyddade fibrer, oljetätningsmedel och hållare. Vidare används det vid framställning av polymerfilmer för elektrolytmembran. Utöver detta används den som isolering för kablar och tryckta kretsar, och laminat och komposit för flygfarkoster.
Löslighet
Lösligt i aceton. Olösligt i vatten, bensen, koltetraklorid, etanol och het metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(4-aminophenyl) ether |
| Smältpunkt | 189 °C till 192 °C |
| Kokpunkt | 190 °C (0,1 mmHg) |
| Flampunkt | 218 °C (424 °F) |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN3077 |
| Beilstein | 475735 |
| Löslighetsinformation | Löslig i aceton. Olöslig i vatten, bensen, koltetraklorid, etanol och het metanol. |
| Formel vikt | 200.24 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.