Läs mer
Bis-(4-aminofenyl)metan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323109
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30323109 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 30323109 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC10648000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis-(4-aminophenyl)methane
CAS 101-77-9
Analyt- eller komponentnamn Bis-(4-aminophenyl)methane
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H14 N2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Aniline, 4,4'-methylenedi- (8CI), Aniline, p,p'-methylenebis- (3CI), 4,4-Diaminodiphenylmethane, 4,4'-Diaminobiphenylmethane, 4,4'-Diaminodiphenylenemethane, 4,4'-Diaminodiphenylmethane, 4,4'-Diaminophenylmethane, 4,4'-Diphenylmethanediamine, 4,4'-Methylenebis(aniline), 4,4'-Methylenebis(benzenamine), 4,4'-Methylenedianiline, 4,4'-Methylenedibenzenamine, 4,4'-Methylenediphenylamine, 4-(4-Aminobenzyl)aniline, 4-(4-Aminobenzyl)benzenamine, 4-(p-Aminobenzyl)aniline, Acmex H 84BM, Amicure 101, Ancamine 1692, Ancamine TL, Aradur HT 972GB, Araldite HT 972, Araldite HY 972, Araldite Hardener 972, Araldite Hardener HT 972, Araldite R 972, Bis(4-aminophenyl)methane, Bis(aminophenyl)methane, Bis(p-aminophenyl)methane, DAM, DDM, DEH 50, Di(4-aminophenyl)methane, Diaminodiphenylmethane, Dianilinemethane, Dianilinomethane, Epicure DDM, HT 972, Kayahard PT-AA, MDA, MDA 100, MDA 2200, Methylenedianiline, NSC 4709, Sumicure M, Tonox, Tonox MDA, XU-HY 205, p,p'-Diaminodiphenylmethane, p,p'-Methylenedianiline
InChI formel InChI=1S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9,14-15H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER Nc1ccc(Cc2ccc(N)cc2)cc1
IUPAC-namn 4-[(4-aminofenyl)metyl]anilin.
Industry Type Miljötester
Molekylvikt (g/mol) 198.26
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 198,1157 g/mol