Läs mer
Bis(4-bromofenyl)acetylen, 97 %
Produktkod. 10754014 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10754014 1 g Glasflaska 1g
10579593 5 g Glasflaska 5g
10340184 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10754014 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 390940010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
CAS: 2789-89-1 | C14H8Br2 | 336,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2789-89-1
Molekylformel C14H8Br2
Molekylvikt (g/mol) 336.03
MDL-nummer MFCD00185147
InChI-nyckel FJQGIJIHOXZMMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis 4-bromophenyl ethyne, bis 4-bromophenyl acetylene, 1-bromo-4-2-4-bromophenyl ethynyl benzene, bis-4-bromophenyl acetylene, 1,2-bis 4-bromophenyl acetylene, benzene, 1,1'-1,2-ethynediyl bis 4-bromo, 4,4'-dibromotolan, 4,4'-dibromotolane, bis-p-bromophenyl acetylene, 1 pound not2-bis 4-bromophenyl acetylene
PubChem CID 3464242
IUPAC-namn 1-brom-4-[2-(4-bromfenyl)etynyl]bensen
LEDER BrC1=CC=C(C=C1)C#CC1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(4-bromophenyl)acetylene
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 183°C to 187°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H4CCC6H4Br
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 336.02
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(4-bromophenyl)acetylene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.