Läs mer
Bis(4-bromofenyl) eter, 99 %
Produktkod. 11307208
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307208 5 g 5g
11317208 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307208 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 016684.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2050-47-7 | C12H8Br2O | 328,003 g/mol
Bis-(4-bromfenyl)-eter har använts vid framställning av 4-[4-(dietoxifosforyl)fenoxi]fenylfosfonsyradietylester. Det används för medicin och som organiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2050-47-7
Molekylformel C12H8Br2O
Molekylvikt (g/mol) 328.003
MDL-nummer MFCD00000095
InChI-nyckel YAWIAFUBXXPJMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-bromophenyl ether, 4,4'-dibromodiphenyl ether, 4,4'-oxybis bromobenzene, 4-bromophenyl ether, p,p'-dibromodiphenyl ether, usaf do-61, 1-bromo-4-4-bromophenoxy benzene, bis p-bromophenyl ether, ether, bis p-bromophenyl, benzene, 1,1'-oxybis 4-bromo
PubChem CID 16305
IUPAC-namn 1-brom-4-(4-bromfenoxi)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1OC2=CC=C(C=C2)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(4-bromophenyl) ether
Smältpunkt 56°C to 60°C
Färg Vitt
Kokpunkt 338°C to 340°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 328.01
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.