Läs mer
Bis(4-klorobutyl)eter, 99 %
Product Code. 11333946
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11333946 100 g 100g
11313946 5 g 5g
11323946 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11333946 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L17055.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Add to basket
CAS: 6334-96-9 | C8H16Cl2O | 199,115 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6334-96-9
Molekylformel C8H16Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 199.115
MDL-nummer MFCD00019006
InChI-nyckel PVBMXMKIKMJQRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-chlorobutyl ether, 4,4'-dichlorodibutyl ether, ether, bis 4-chlorobutyl, 4-chlorobutyl ether, di chlorobutyl ether, butane, 1,1'-oxybis 4-chloro, 1,1'-oxydi-4-chlorobutane, 1,1'-oxybis 4-chlorobutane
PubChem CID 22800
IUPAC-namn 1-klor-4-(4-klorbutoxi)butan
LEDER C(CCCl)COCCCCCl
Specifications
Kemiskt namn eller material Bis(4-chlorobutyl) ether
Densitet 1.081
Kokpunkt 129 °C till 131 °C (10 mmHg)
Linjär formel Cl(CH2)4O(CH2)4)Cl
Brytningsindex 1.458
Kvantitet 100 g
Beilstein 1739861
Formel vikt 199.12
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.