Läs mer
Bis(4-klorobutyl) eter, TRC
Produktkod. 30336311
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30336311 10 g
1 options
Produktkod. 30336311 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB41863010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Consulta la politica di reso
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material Bis(4-chlorobutyl) Ether
CAS 6334-96-9
Molekylformel C8H16Cl2O
Kvantitet 10 g
Synonym 1,1'-Oxybis[4-chlorobutane], 1,9-Dichloro-5-oxanonane, 4,4'-Dichlorobutyl Ether, 4,4'-Dichlorodibutyl Ether, NSC 26978
InChI formel InChI=1S/C8H16Cl2O/c9-5-1-3-7-11-8-4-2-6-10/h1-8H2
LEDER ClCCCCOCCCCCl
IUPAC-namn 1-kloro-4-(4-klorobutan)
Molekylvikt (g/mol) 199.12
Formel vikt 198.0578
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.