Läs mer
Bis(4-klorobutyl) eter, TRC
Produktkod. 30330246
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30330246 50 g
1 options
Produktkod. 30330246 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB41863050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(4-chlorobutyl) Ether
CAS 6334-96-9
Molekylformel C8H16Cl2O
Kvantitet 50 g
Synonym 1,1'-Oxybis[4-chlorobutane], 1,9-Dichloro-5-oxanonane, 4,4'-Dichlorobutyl Ether, 4,4'-Dichlorodibutyl Ether, NSC 26978
InChI formel InChI=1S/C8H16Cl2O/c9-5-1-3-7-11-8-4-2-6-10/h1-8H2
LEDER ClCCCCOCCCCCl
IUPAC-namn 1-kloro-4-(4-klorobutan)
Molekylvikt (g/mol) 199.12
Formel vikt 198.0578