Läs mer
Bis(4-klorfenyl)disulfid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11481627
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11481627 5 g 5g
11491627 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11481627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25604.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1142-19-4 | C12H8Cl2S2 | 287.216 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1142-19-4
Molekylformel C12H8Cl2S2
Molekylvikt (g/mol) 287.216
MDL-nummer MFCD00013642
InChI-nyckel ZIXXRXGPBFMPFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dichlorodiphenyl disulfide, bis 4-chlorophenyl disulfide, disulfide, bis 4-chlorophenyl, ddds, ddds pesticide, disulfide, bis p-chlorophenyl, p-chlorophenyl disulfide, 4-chlorophenyl disulfide, bis p-chlorophenyl disulfide, 4,4'-dichloro diphenyl disulfide
PubChem CID 14360
IUPAC-namn 1-klor-4-[(4-klorfenyl)disulfanyl]bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1SSC2=CC=C(C=C2)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(4-chlorophenyl) disulfide
Smältpunkt 71°C to 74°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1644663
Formel vikt 287.23
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.