Läs mer
Bis(4-klorofenyl) sulfon, 99 %
Beskrivning
Bis(4-klorfenyl)sulfon används som en prekursor för att framställa 4,4'-diamino-difenylsulfon och polysulfonplaster. Det används också för att framställa stela och temperaturbeständiga polymerer som PES eller Udel genom polymerisation med bisfenol-A och bisfenol-S. Vidare finner udel-polymeren tillämpningar i VVS-rör, skrivarpatroner och bilsäkringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Bis(4-klorfenyl)sulfon används som en prekursor för att framställa 4,4′ -diamino-difenylsulfon och polysulfonplaster. Det används också för att framställa stela och temperaturbeständiga polymerer som PES eller Udel genom polymerisation med bisfenol-A och bisfenol-S. Vidare finner udel-polymeren tillämpningar i VVS-rör, skrivarpatroner och bilsäkringar.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(4-chlorophenyl) sulfone |
| Smältpunkt | 147 °C till 150 °C |
| Kokpunkt | 249 °C till 251 °C (10 mmHg) |
| Flampunkt | 233 °C (451 °F) |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 2052955 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| IUPAC-namn | 1-klor-4-(4-klorfenyl)sulfonylbensen |
| Formel vikt | 287.17 |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
- Bis(4-chlorophenyl) sulphone
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Bis(4-chlorophenyl)sulphone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.