Läs mer
Bis(4-klorofenyl) sulfon, 99 %
Produktkod. 11413188
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413188 500 g 500g
11403188 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11413188 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18938.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 80-07-9 | C12H8Cl2O2S | 287,15 g/mol
Bis(4-klorfenyl)sulfon används som en prekursor för att framställa 4,4'-diamino-difenylsulfon och polysulfonplaster. Det används också för att framställa stela och temperaturbeständiga polymerer som PES eller Udel genom polymerisation med bisfenol-A och bisfenol-S. Vidare finner udel-polymeren tillämpningar i VVS-rör, skrivarpatroner och bilsäkringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bis(4-klorfenyl)sulfon används som en prekursor för att framställa 4,4′ -diamino-difenylsulfon och polysulfonplaster. Det används också för att framställa stela och temperaturbeständiga polymerer som PES eller Udel genom polymerisation med bisfenol-A och bisfenol-S. Vidare finner udel-polymeren tillämpningar i VVS-rör, skrivarpatroner och bilsäkringar.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-07-9
Molekylformel C12H8Cl2O2S
Molekylvikt (g/mol) 287.15
MDL-nummer MFCD00000619
InChI-nyckel GPAPPPVRLPGFEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dichlorodiphenyl sulfone, bis 4-chlorophenyl sulfone, p,p'-dichlorodiphenyl sulfone, sulfone, bis p-chlorophenyl, 4-chlorophenyl sulfone, 1,1'-sulfonylbis 4-chlorobenzene, bis p-chlorophenyl sulfone, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-chloro, p-chlorophenyl sulfone, 4,4'-dichlorodiphenylsulfone
PubChem CID 6625
LEDER ClC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(4-chlorophenyl) sulfone
Smältpunkt 147 °C till 150 °C
Kokpunkt 249 °C till 251 °C (10 mmHg)
Flampunkt 233 °C (451 °F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 2052955
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
IUPAC-namn 1-klor-4-(4-klorbensensulfonyl)bensen
Formel vikt 287.17
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.