Läs mer
Bis(4-cyanophenyl)methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(4-cyanophenyl)methanol |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10N2O/c16-9-11-1-5-13(6-2-11)15(18)14-7-3-12(10-17)4-8-14/h1-8,15,18H |
| Formel vikt | 234.0793 |