Läs mer
bis(4-Diethylaminophenyl)methanol, TRC
Produktkod. 30334798
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30334798 500 mg
1 options
Produktkod. 30334798 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB415855500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material bis(4-Diethylaminophenyl)methanol
CAS 134-91-8
Molekylformel C21H30N2O
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C21H30N2O/c1-5-22(6-2)19-13-9-17(10-14-19)21(24)18-11-15-20(16-12-18)23(7-3)8-4/h9-16,21,24H,5-8H2,1-4H3
LEDER CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC)O
IUPAC-namn bis[4-(diethylamino)phenyl]methanol
Molekylvikt (g/mol) 326.47
Formel vikt 326.2358