Läs mer
Bis(4-fluorophenyl) disulfide, 98%
Produktkod. 15455337
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455337 1 g 1g
15465337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32589.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 405-31-2 | C12H8F2S2 | 254.313 g/mol
Bis(4-fluorfenyl)disulfid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bis(4-fluorfenyl)disulfid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i metanol och aceton
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl förslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 405-31-2
Molekylformel C12H8F2S2
Molekylvikt (g/mol) 254.313
MDL-nummer MFCD00816758
InChI-nyckel SLXZJIKDNHDPKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-4-fluorophenyl sulfide, bis 4-fluorophenyl disulfide, 1-fluoro-4-4-fluorophenyl disulfanyl benzene, 1,1'-disulfanediylbis 4-fluorobenzene, 4-fluorophenyldisulfide, 4-fluorophenyl disulfide, 4-fluorophenyl disulphide, di-p-fluorophenyl sulfide, bis 4-fluorophenyl persulfide, 1,2-bis 4-fluorophenyl disulfane
PubChem CID 136252
IUPAC-namn 1-fluor-4-[(4-fluorfenyl)disulfanyl]bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1F)SSC2=CC=C(C=C2)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(4-fluorophenyl) disulfide
Kokpunkt 141°C (1 mmHg)
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in methanol and acetone.
Formel vikt 254.31
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.