Läs mer
Bis(4-fluorfenyl) sulfon, 98+%
Produktkod. 11371687
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11371687 5 g 5g
11381687 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11371687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04723.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 383-29-9 | C12H8F2O2S | 254,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 383-29-9
Molekylformel C12H8F2O2S
Molekylvikt (g/mol) 254.25
MDL-nummer MFCD00000350
InChI-nyckel PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenyl sulfone, bis p-fluorophenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbis fluorobenzene, bis 4-fluorophenyl sulfone, 4,4'-difluorodiphenyl sulfone, 4-fluorophenyl sulphone, 4-fluorophenylsulfone, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-fluoro, 4,4'-difluorodiphenyl sulphone
PubChem CID 67842
IUPAC-namn 1-fluor-4-(4-fluorfenyl)sulfonylbensen
LEDER FC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(4-fluorophenyl) sulfone
Smältpunkt 97°C to 101°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 1970911
Formel vikt 254.25
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.