Läs mer
Bis(4-fluorophenyl) Sulfone, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 383-29-9 |
| Smältpunkt | 98°C to 99°C |
| MDL-nummer | MFCD00000350 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Bis(4-fluorophenyl) sulfone, Bis(4-fluorophenyl) sulfone |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.25 |
| Kvalitet | Research |