Läs mer
Bis(4-hydroxy)bensofenon, TRC
Produktkod. 30136902
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136902 5 g
30010935 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136902 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4438005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 611-99-4
Molekylformel C13 H10 O3
Molekylvikt (g/mol) 214.22
Synonym 4,4'-Dihydroxybenzophenone, Benzophenone, 4,4'-dihydroxy- (7CI,8CI), Bis(4-hydroxyphenyl)methanone, 4,4'-Dihydroxybenzophenone, 4,4'-Dihydroxydiphenyl ketone, 4,4'-Hydroxybenzophenone, 4-DHB, Bis(4-hydroxyphenyl) ketone, Bis(p-hydroxy)benzophenone, HBP, HBP (ketone), NSC 2831, p,p'-Dihydroxybenzophenone
IUPAC-namn bis(4-hydroxyfenyl)metanon
LEDER Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(O)cc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Dihydroxybenzophenone
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H10O3/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,14-15H
Formel vikt 214.063