Läs mer
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfide, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 2664-63-3 |
| Smältpunkt | 149°C to 152°C |
| MDL-nummer | MFCD00002349 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Bis(4-hydroxyphenyl)sulfide, 4,4′-Thiodiphenol, 4,4′-Dihydroxyphenyl sulfide, Bis(4-hydroxyphenyl)sulfide |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.27 |
| Kvalitet | Research |