Läs mer
Bis(4-hydroxyphenyl) Sulfone -13C12, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bisphenol S ring-13C12 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1 |
| Formel vikt | 262.0702 |
| Procent renhet | >95% |