Läs mer
Bis(4-hydroxyfenyl) sulfon, 99 %
Produktkod. 11403587
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403587 1000 g 1000g
11413587 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11403587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17342.0B
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 80-09-1 | C12H10O4S | 250,27 g/mol
Det är en reaktant som används i epoxireaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en reaktant som används i epoxireaktioner
.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-09-1
Molekylformel C12H10O4S
Molekylvikt (g/mol) 250.27
MDL-nummer MFCD00002350
InChI-nyckel VPWNQTHUCYMVMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-sulfonyldiphenol, bisphenol s, bis 4-hydroxyphenyl sulfone, phenol, 4,4'-sulfonylbis, 4,4'-dihydroxydiphenyl sulfone, 4-hydroxyphenyl sulfone, bis p-hydroxyphenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbisphenol, diphone c
PubChem CID 6626
ChEBI CHEBI:34372
IUPAC-namn 4-(4-hydroxifenyl)sulfonylfenol
LEDER OC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone
Smältpunkt 245 °C till 250 °C
Densitet 1.366
Kvantitet 1000 g
Beilstein 2052954
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 250.28
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.