Läs mer
Bis(4-metoxibensyl)amin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15411348
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15411348 250 mg 250mg
15401348 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15411348 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55180.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 17061-62-0 | Molekylformel: C16H19NO2 | Molekylvikt: 257,333 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17061-62-0
Molekylformel C16H19NO2
Molekylvikt (g/mol) 257.333
MDL-nummer MFCD00277836
InChI-nyckel HBKPDEWGANZHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-methoxybenzyl amine, bis-4-methoxy-benzyl-amine, n,n-bis 4-methoxybenzyl amine, bis 4-methoxyphenyl methyl amine, bis-4-methoxybenzyl-amine, benzenemethanamine, 4-methoxy-n-4-methoxyphenyl methyl, bis-4-methoxybenzyl amine, pubchem23909, di 4-methoxybenzyl amine, maybridge1_007781
PubChem CID 714952
IUPAC-namn 1-(4-methoxyphenyl)-N-[(4-methoxyphenyl)methyl]methanamine
LEDER COC1=CC=C(C=C1)CNCC2=CC=C(C=C2)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(4-methoxybenzyl)amine
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3259
Formel vikt 257.33
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.