Läs mer
Bis(4-metoxyfenyl)disulfid, 97 %
Produktkod. 11487076
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487076 1 g 1g
11497076 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11487076 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25399.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5335-87-5 | C14H14O2S2 | 278,38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5335-87-5
Molekylformel C14H14O2S2
Molekylvikt (g/mol) 278.38
MDL-nummer MFCD00041358
InChI-nyckel PZQGLCGLPMWYBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-methoxyphenyl disulfide, disulfide, bis 4-methoxyphenyl, p-methoxyphenyl disulfide, 4,4'-dimethoxy diphenyldisulfide, 4-methoxyphenyl disulfide, anisole, 4,4'-dithiodi, 1-methoxy-4-4-methoxyphenyl disulfanyl benzene, 1,2-bis 4-methoxyphenyl disulfane, bis p-methoxyphenyl disulfide
PubChem CID 79258
IUPAC-namn 1-metoxi-4-[(4-metoxifenyl)disulfanyl]bensen
LEDER COC1=CC=C(SSC2=CC=C(OC)C=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(4-methoxyphenyl)disulfide
Smältpunkt 37°C to 41°C
Kokpunkt 200°C (3 mmHg)
Kvantitet 1 g
Beilstein 1914789
Formel vikt 278.39
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.