missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bis(4-methoxyphenyl)phosphinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(4-methoxyphenyl)phosphinic Acid |
| CAS | 20434-05-3 |
| Molekylformel | C14H15O4P |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | P,P-Bis(4-methoxyphenyl)phosphinic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15O4P/c1-17-11-3-7-13(8-4-11)19(15,16)14-9-5-12(18-2)6-10-14/h3-10H,1-2H3,(H,15,16) |
| LEDER | COC(C=C1)=CC=C1P(C2=CC=C(OC)C=C2)(O)=O |
| IUPAC-namn | bis(4-methoxyphenyl)phosphinic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.24 |
| Formel vikt | 278.07 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?