Läs mer
Bis(4-methyl-2-pentyl) Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid, bis-4-methyl-2-pentyl ester D4 |
| CAS | 1398066-13-1 |
| Molekylformel | C20 H30 O4 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C20H30O4/c1-13(2)11-15(5)23-19(21)17-9-7-8-10-18(17)20(22)24-16(6)12-14(3)4/h7-10,13-16 H,11-12H2,1-6H3/i7D,8 D,9 D,10 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OC(C)CC(C)C)c(C(=O)OC(C)CC(C)C)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | bis(4-methylpentan-2-yl) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.47 |
| Formel vikt | 338.2395 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |