Läs mer
Bis(4-morfolinyl)metan, 98 %
Produktkod. 15498007
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15498007 5 g 5g
15408017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15498007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51133.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5625-90-1 | C9H18N2O2 | 186,255 g/mol
Det används som mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som mellanprodukt för läkemedel
.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5625-90-1
Molekylformel C9H18N2O2
Molekylvikt (g/mol) 186.255
MDL-nummer MFCD00023369
InChI-nyckel MIFZZKZNMWTHJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimorpholinomethane, n,n'-dimorpholinomethane, 4,4-methylenedimorpholine, 4,4'-methylenedimorpholine, bismorpholino methane, n,n'-methylenebismorpholine, morpholine, 4,4'-methylenebis, unii-7o79dzw79z, bis morpholino-methan german, bis 4-morpholinyl methane
PubChem CID 21839
IUPAC-namn 4-(morfolin-4-ylmetyl)morfolin
LEDER C1COCCN1CN2CCOCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(4-morpholinyl)methane
Kokpunkt 122 °C till 124 °C (12 mmHg)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 186.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.