Läs mer
Bis-(4-nitrophenyl)amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis-(4-nitrophenyl)amine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9N3O4/c16-14(17)11-5-1-9(2-6-11)13-10-3-7-12(8-4-10)15(18)19/h1-8,13H |
| Formel vikt | 259.0593 |