Läs mer
Bis(4-nitrophenyl) carbonate, 97%
Produktkod. 10626850 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10626850 25 g Glasflaska 25g
10362160 1 g Glasflaska 1g
10362110 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10626850 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 171600250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5070-13-3 | C13H8N2O7 | 304.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5070-13-3
Molekylformel C13H8N2O7
Molekylvikt (g/mol) 304.21
MDL-nummer MFCD00007322
InChI-nyckel ACBQROXDOHKANW-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-nitrophenyl carbonate, bis p-nitrophenyl carbonate, 4,4'-dinitrodiphenyl carbonate, carbonic acid, bis 4-nitrophenyl ester, p,p'-dinitrodiphenylcarbonate, carbonic acid bis 4-nitrophenyl ester, carbonic acid, bis p-nitrophenyl ester, npc bis 4-nitrophenyl carbonate
PubChem CID 78756
IUPAC-namn bis(4-nitrofenyl)karbonat
LEDER C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)OC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(4-nitrophenyl) carbonate
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 139°C to 141°C
Färg Brun till grön eller gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (O2NC6H4O)2CO
Kvantitet 25 g
Beilstein 06, I, 120
Fieser 01,330
Formel vikt 304.21
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(4-nitrophenyl) carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.