Läs mer
Bis(4-nitropfenyl) karbonat, 98 %
Produktkod. 11399973
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399973 25 g 25g
11389973 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11399973 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00290.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5070-13-3 | C13H8N2O7 | 304,214 g/mol
Bis(4-nitrofenyl)karbonat används som reagens för framställning av symmetrisk och osymmetrisk urea och 4-nitrofenylestrar av N-skyddade aminosyror. Det fungerar som ett peptidkopplingsreagens. Den finner tillämpning som ett reagens för framställning av karbamatkopplade cytosiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bis(4-nitrofenyl)karbonat används som reagens för framställning av symmetrisk och osymmetrisk urea och 4-nitrofenylestrar av N-skyddade aminosyror. Det fungerar som ett peptidkopplingsreagens. Den finner tillämpning som ett reagens för framställning av karbamatkopplade cytosiner.
Löslighet Löslig i
kloroform och tetrahydrofuran.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5070-13-3
Molekylformel C13H8N2O7
Molekylvikt (g/mol) 304.214
MDL-nummer MFCD00007322
InChI-nyckel ACBQROXDOHKANW-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-nitrophenyl carbonate, bis p-nitrophenyl carbonate, 4,4'-dinitrodiphenyl carbonate, carbonic acid, bis 4-nitrophenyl ester, p,p'-dinitrodiphenylcarbonate, carbonic acid bis 4-nitrophenyl ester, carbonic acid, bis p-nitrophenyl ester, npc bis 4-nitrophenyl carbonate
PubChem CID 78756
IUPAC-namn bis(4-nitrofenyl)karbonat
LEDER C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)OC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(4-nitrophenyl) carbonate
Smältpunkt 136°C to 139°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1892897
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and tetrahydrofuran.
Formel vikt 304.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.