Läs mer
Bis(4-nitrophenyl) Phenyl Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(4-nitrophenyl)phenyl Phosphate |
| CAS | 38873-96-0 |
| Molekylformel | C18 H13 N2 O8 P |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Phosphoric acid, bis(4-nitrophenyl) phenyl ester, Bis(4-nitrophenyl)phenyl Phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H13N2O8P/c21-19(22)14-6-10-17(11-7-14)27-29(25,26-16-4-2-1-3-5-16)28-18-12-8-15(9-13-18)20(23)24/h1-13H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(OP(=O)(Oc2ccccc2)Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])cc1 |
| IUPAC-namn | bis(4-nitrophenyl) phenyl phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.2782 |
| Formel vikt | 416.041 |