Läs mer
Bis(4-nitrophenyl)phosphoric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(4-nitrophenyl)phosphoric Acid |
| CAS | 645-15-8 |
| Molekylformel | C12 H9 N2 O8 P |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Ribavirin Impurity 29 (Bis(p-nitrophenyl) phosphate) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9N2O8P/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21-23(19,20)22-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,19,20) |
| LEDER | OP(=O)(Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | bis(4-nitrophenyl) hydrogen phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.18 |
| Formel vikt | 340.0097 |