Läs mer
bis(4-Nitrophenyl) Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | bis(4-Nitrophenyl) Sulfone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8N2O6S/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21(19,20)12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H |
| Formel vikt | 308.0103 |