Läs mer
Bis(4-octylphenyl)amine, TRC
Produktkod. 30329142
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30329142 250 mg
1 options
Produktkod. 30329142 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB508900250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(4-octylphenyl)amine
CAS 101-67-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C28 H43 N
Kvantitet 250 mg
Synonym Vanlube-81, p, p’-dioctyldiphenylamine
InChI formel InChI=1S/C28H43N/c1-3-5-7-9-11-13-15-25-17-21-27(22-18-25)29-28-23-19-26(20-24-28)16-14-12-10-8-6-4-2/h17-24,29H,3-16H2,1-2H3
LEDER CCCCCCCCc1ccc(Nc2ccc(CCCCCCCC)cc2)cc1
IUPAC-namn 4-octyl-N-(4-octylphenyl)aniline
Molekylvikt (g/mol) 393.65
Formel vikt 393.3396