Läs mer
Bis(4-sulfobutyl)ether Disodium (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(4-sulfobutyl)ether Disodium |
| CAS | 183278-30-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8 H16 O7 S2 . 2 Na |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4,4’-Oxybis-1-butanesulfonic Acid Disodium Salt, WAS-18, Bis(4-sulfobutyl)ether Disodium, 4,4'-Oxydi(butane-1-sulfonic acid) disodium, Sulfobutylbetadex EP impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O7S2.2Na/c9-16(10,11)7-3-1-5-15-6-2-4-8-17(12,13)14;;/h1-8H2,(H,9,10,11)(H,12,13,14);;/q;2*+1/p-2 |
| LEDER | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCCOCCCCS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | disodium;4-(4-sulfonatobutoxy)butane-1-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.32 |
| Visa mer |