missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bis(4-tert-butylphenyl)amine, TRC

Produktkod. 30240907
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240907 250 mg
30240638 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30240907 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB490523250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4627-22-9
Molekylformel C20H27N
Molekylvikt (g/mol) 281.44
Synonym 4,4'-Di-tert-butyldiphenylamine, Benzenamine, 4-(1,1-dimethylethyl)-N-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, Diphenylamine, 4,4'-di-tert-butyl- (7CI,8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)-N-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]benzenamine, 4,4'-Di-tert-butyldiphenylamine, Bis(4-tert-butylphenyl)amine, Bis(p-tert-butylphenyl)amine, Di-4-tert-butylphenylamine, N,N-Bis(4-tert-butylphenyl)amine, N,N-Di-(p-tert-butylphenyl)amine, N-(4-tert-Butylphenyl)-4-tert-butylaniline, Stearer STAR, p,p'-Di-tert-butyldiphenylamine, 4,4'-Di-tert-butyldiphenylamine, Benzenamine, 4-(1,1-dimethylethyl)-N-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, Diphenylamine, 4,4'-di-tert-butyl- (7CI,8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)-N-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]benzenamine, 4,4'-Di-tert-butyldiphenylamine, Bis(4-tert-butylphenyl)amine, Bis(p-tert-butylphenyl)amine, Di-4-tert-butylphenylamine, N,N-Bis(4-tert-butylphenyl)amine, N,N-Di-(p-tert-butylphenyl)amine, N-(4-tert-Butylphenyl)-4-tert-butylaniline, Stearer STAR, p,p'-Di-tert-butyldiphenylamine
IUPAC-namn 4-tert-butyl-N-(4-tert-butylphenyl)aniline
LEDER CC(C)(C)c1ccc(Nc2ccc(cc2)C(C)(C)C)cc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bis(4-tert-butylphenyl)amine
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C20H27N/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6/h7-14,21H,1-6H3
Formel vikt 281.2143
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.