Läs mer
Bis(4-tert-butylphenyl)amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(4-tert-butylphenyl)amine |
| CAS | 4627-22-9 |
| Molekylformel | C20H27N |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 4,4'-Di-tert-butyldiphenylamine, Benzenamine, 4-(1,1-dimethylethyl)-N-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, Diphenylamine, 4,4'-di-tert-butyl- (7CI,8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)-N-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]benzenamine, 4,4'-Di-tert-butyldiphenylamine, Bis(4-tert-butylphenyl)amine, Bis(p-tert-butylphenyl)amine, Di-4-tert-butylphenylamine, N,N-Bis(4-tert-butylphenyl)amine, N,N-Di-(p-tert-butylphenyl)amine, N-(4-tert-Butylphenyl)-4-tert-butylaniline, Stearer STAR, p,p'-Di-tert-butyldiphenylamine, 4,4'-Di-tert-butyldiphenylamine, Benzenamine, 4-(1,1-dimethylethyl)-N-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, Diphenylamine, 4,4'-di-tert-butyl- (7CI,8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)-N-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]benzenamine, 4,4'-Di-tert-butyldiphenylamine, Bis(4-tert-butylphenyl)amine, Bis(p-tert-butylphenyl)amine, Di-4-tert-butylphenylamine, N,N-Bis(4-tert-butylphenyl)amine, N,N-Di-(p-tert-butylphenyl)amine, N-(4-tert-Butylphenyl)-4-tert-butylaniline, Stearer STAR, p,p'-Di-tert-butyldiphenylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27N/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6/h7-14,21H,1-6H3 |
| LEDER | CC(C)(C)c1ccc(Nc2ccc(cc2)C(C)(C)C)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-tert-butyl-N-(4-tert-butylphenyl)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.44 |
| Formel vikt | 281.2143 |