Läs mer
Bis(4-tert-butylfenyl)iodonium p-toluensulfonat, elektronisk kvalitet, 99+% (metallbas)
Produktkod. 15475285
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15475285 5 g 5g
15485285 250 mg 250mg
15465285 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15475285 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55188.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 131717-99-2 | C27H33IO3S | 564,52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131717-99-2
Molekylformel C27H33IO3S
Molekylvikt (g/mol) 564.52
MDL-nummer MFCD02683472
InChI-nyckel UEJFJTOGXLEPIV-UHFFFAOYSA-M
Synonym bis 4-tert-butylphenyl iodanium tosylate, bis 4-tert-butylphenyl iodonium p-toluenesulfonate, 4,4-di-tert-butyldiphenyliodonium p-toluenesulfonate, acmc-20n1fr, bis 4-tert-butylphenyl iodonium tosylate, bis 4-tert-butylphenl iodonium p, bis p-tert-butylphenyl iodonium p-toluenesulfonate, bis 4-tert-butylphenyl iodonium p-toluenesulfonate, electronic grade, bis 4-tert-butylphenyl iodonium p-toluenesulfonate, electronic grade trace metals basis
PubChem CID 16216932
IUPAC-namn bis(4-tert-butylfenyl)jodan;4-metylbensensulfonat
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O.CC(C)(C)C1=CC=C([I+]C2=CC=C(C=C2)C(C)(C)C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium p-toluenesulfonate
Smältpunkt 237 °C till 240 °C
Färg Vitt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Kvantitet 5 g
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 564.52
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Elektronisk
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.