missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bis(7-methyl-1-octyl) Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN

Produktkod. 30323504
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30323504 0.05 g -
30314766 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30323504 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND74470.05G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phthalic Acid Di-isononyl Ester (3,4,5,6)-D4
CAS 1332965-90-8
Molekylformel C26 2H4 H38 O4
Kvantitet 0.05 g
Synonym 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1,2-bis(7-methyloctyl) ester, Diisononyl Phthalate-d4, Phthalic Acid Di-isononyl Ester (3,4,5,6)-D4
InChI formel InChI=1 S/C26H42O4/c1-21(2)15-9-5-7-13-19-29-25(27)23-17-11-12-18-24(23)26(28)30-20-14-8-6-10-16-22(3)4/h11-12,17-18,21-22 H,5-10,13-16,19-20H2,1-4H3/i11D,12 D,17 D,18 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCCCCCC(C)C)c(C(=O)OCCCCCCC(C)C)c1[2 H]
IUPAC-namn bis(7-methyloctyl) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate
Molekylvikt (g/mol) 422.63
Formel vikt 422.3334 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.