Läs mer
bis(8-Quinolinolato-KappaN1,KappaO8)-Copper (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxine-Copper |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C9H7NO.Cu/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h2*1-6,11H;/q;;+2/p-2 |
| Formel vikt | 351.0195 |