Läs mer
Bis(acetonitril)(1,5-cyklooktadien)iridium(I)tetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15490097
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15490097 250 mg 250mg
15480097 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15490097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66412.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32679-03-1 | C12H18BF4IrN2 | 469.31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32679-03-1
Molekylformel C12H18BF4IrN2
Molekylvikt (g/mol) 469.31
MDL-nummer MFCD28144566
InChI-nyckel VEAARGXUKIPMQB-SUESZSCISA-N
IUPAC-namn iridium(1+)(1Z,5Z)-cyklookta-1,5-dien-bis(acetonitril)tetrafluorboranid
LEDER [Ir+].CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(acetonitrile)(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
Färg Gult
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 469.31
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.