Läs mer
Bis(acetonitrile)dichloropalladium(II), Pd 40.5%
Produktkod. 11306707
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11306707 1 g 1g
11396697 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11306707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010002.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Olefinisomerisering, framställning av acetaler och hemiacetalestrar
Den används som en katalysator i en eterriktad aza-Claisen-omläggning. Används även i cykliserings- och korskopplingsreaktioner. Den används för olefinisomerisering, framställning av acetaler och hemiacetalestrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14592-56-4
Molekylformel C4H6Cl2N2Pd
Molekylvikt (g/mol) 259.42
MDL-nummer MFCD00013122
InChI-nyckel XGPJSRXOBCGBMN-UHFFFAOYSA-L
Synonym cis-Dichlorobis(acetonitrile)palladium(II)
IUPAC-namn palladium(2+)bis(acetonitril)diklorid
LEDER CC#N.CC#N.Cl[Pd++]Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(acetonitrile)dichloropalladium(II)
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Löslighetsinformation Soluble in acetonitrile, acetone, chloroform
Formel vikt 259.41
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 40.5%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(acetonitrile)dichloropalladium
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.