Läs mer
Bis(acetonitril)dikloroplalladium(II), Pd 40,5 %
Product Code. 11396697
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11396697 5 g 5g
11306707 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11396697 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 010002.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Add to basket
Olefinisomerisering, framställning av acetaler och hemiacetalester | CAS: 14592-56-4 | C4H6Cl2N2Pd | 259,42 g/mol
Den används som en katalysator i en eterriktad aza-Claisen-omläggning. Används även i cykliserings- och korskopplingsreaktioner. Den används för olefinisomerisering, framställning av acetaler och hemiacetalestrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14592-56-4
Molekylformel C4H6Cl2N2Pd
Molekylvikt (g/mol) 259.42
MDL-nummer MFCD00013122
InChI-nyckel XGPJSRXOBCGBMN-UHFFFAOYSA-L
Synonym cis-Dichlorobis(acetonitrile)palladium(II)
IUPAC-namn palladium(2+)bis(acetonitril)diklorid
LEDER CC#N.CC#N.Cl[Pd++]Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Bis(acetonitrile)dichloropalladium(II)
Odör Luktfritt
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Löslighetsinformation Löslig i acetonitril, aceton, kloroform
Formel vikt 259.41
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 40.5%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.