Läs mer
Bis(acetonitril)dikloroplalladium(II), TRC
Product Code. 30339953
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
2.5 g
Unit Size:
2.5g
Product Code. Kvantitet Unit Size
30339953 2.5 g 2.5g
1 options
Product Code. 30339953 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB3998502.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Bis(acetonitrile)dichloropalladium(II)
CAS 14592-56-4
Molekylformel C4H6Cl2N2Pd
Kvantitet 2.5 g
Synonym Bis(acetonitrile)palladium Dichloride, Bis(acetonitrile)palladium(II) Dichloride, Diacetonitriledichloropalladium, Dichlorobis(acetonitrile)palladium, Dichlorobis(acetonitrile)palladium(II), Palladium Dichloride Bis(acetonitrile), Bis(Acetonitrile)dichloropalladium
InChI formel InChI=1S/2C2H3N.2ClH.Pd/c2*1-2-3;;;/h2*1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
LEDER [Cl-].[Cl-].[Pd+2].CC#N.CC#N
IUPAC-namn acetonitril; palladium (2+); Diklorid
Molekylvikt (g/mol) 259.43
Formel vikt 257.8943