Läs mer
Bis(acetonitril)dikloroplalladium(II), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(acetonitrile)dichloropalladium(II) |
| CAS | 14592-56-4 |
| Molekylformel | C4H6Cl2N2Pd |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Bis(acetonitrile)palladium Dichloride, Bis(acetonitrile)palladium(II) Dichloride, Diacetonitriledichloropalladium, Dichlorobis(acetonitrile)palladium, Dichlorobis(acetonitrile)palladium(II), Palladium Dichloride Bis(acetonitrile), Bis(Acetonitrile)dichloropalladium |
| InChI formel | InChI=1S/2C2H3N.2ClH.Pd/c2*1-2-3;;;/h2*1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2 |
| LEDER | [Cl-].[Cl-].[Pd+2].CC#N.CC#N |
| IUPAC-namn | acetonitril; palladium (2+); Diklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.43 |
| Formel vikt | 257.8943 |