Läs mer
Melford bis-akrylamid
Kvantitet:
25 g
100 g
Beskrivning
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
- CAS-nummer: 110-26-9
- Molekylformel:C7H10N2O2
- Molekylvikt: 154,2
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | bis-Acrylamide |
| CAS | 110-26-9 |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | C7H10N2O2 |