Läs mer
Melford bis-akrylamid
Produktkod. 30017948
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30017948 25 g
30017947 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30017948 Leverantör Melford Leverantörsnummer A1127025.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 110-26-9
  • Molekylformel:C7H10N2O2​​
  • Molekylvikt: 154,2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material bis-Acrylamide
CAS 110-26-9
Kvantitet 25 g
Molekylformel C7H10N2O2